Merck
LIFH11AADBAE
Life Chemicals Inc.
2-(4-fluoropiperidin-1-yl)aniline
Größe auswählen
250 MG
CHF 409.20
500 MG
CHF 654.90
1 G
CHF 1’069.60
2.5 G
CHF 2’099.20
5 G
CHF 3’128.80
Lieferanten-SKU: F1908-0219-250MG
CHF 409.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 409.20
500 MG
CHF 654.90
1 G
CHF 1’069.60
2.5 G
CHF 2’099.20
5 G
CHF 3’128.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1908-0219-250MG
CHF 409.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-fluoropiperidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-9-5-7-14(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)13/h1-4,9H,5-8,13H2
InChIKey
AFGOREKXQUYUKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)