Merck
LIFH0CD45542
Life Chemicals Inc.
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Größe auswählen
250 MG
CHF 543.10
500 MG
CHF 842.10
1 G
CHF 1’150.20
2.5 G
CHF 2’260.40
Lieferanten-SKU: F2147-3271-250MG
CHF 543.10
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 543.10
500 MG
CHF 842.10
1 G
CHF 1’150.20
2.5 G
CHF 2’260.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2147-3271-250MG
CHF 543.10
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-10-6-5-9-8(7-10)3-2-4-8/h9H,2-7H2,1H3
InChIKey
HIBNUPZVTJUFHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)