Merck
LIFH03B69E56
Life Chemicals Inc.
2-chloro-4,5,6-trimethylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-4,5,6-trimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-4-5(2)7(9(12)13)8(10)11-6(4)3/h1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
WNCIRSTWZOIGBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)