LIFH03B69E3D
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-cyclopropyl-6-oxopyridazin-1(6H)-yl)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1967-2563-250MG
CHF 305.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1967-2563-250MG
CHF 305.20
Iupac Name
ethyl 2-(3-cyclopropylidene-6-oxo-3,6-dihydropyridazin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-2-16-11(15)7-13-10(14)6-5-9(12-13)8-3-4-8/h5-6,12H,2-4,7H2,1H3
InChIKey
UBPZLISHIVWMGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)