LIF948329798
Life Chemicals Inc.
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-3-11-9-6-8(10)5-4-7(9)2;/h4-6,11H,3H2,1-2H3;1H
InChIKey
OGIWOHBAYGFUCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)