Merck
LIF945291720
Life Chemicals Inc.
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(7(10)11-2)5-3-4-6(8)9/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
TZHZMYGNHVTEFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)