LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F8884-2283-250MG
CHF 274.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F8884-2283-250MG
CHF 274.00
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
InChIKey
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)