Merck
LIF945291220
Life Chemicals Inc.
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 266.20
500 MG
CHF 439.10
1 G
CHF 743.30
Lieferanten-SKU: F8883-4445-250MG
CHF 266.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 266.20
500 MG
CHF 439.10
1 G
CHF 743.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8883-4445-250MG
CHF 266.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-11-7(2)9(10)12(8)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
MIETYAQHSFNPIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)