Merck
LIF509447105
Life Chemicals Inc.
6-tert-butyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Größe auswählen
250 MG
CHF 163.50
500 MG
CHF 268.80
1 G
CHF 392.30
2.5 G
CHF 744.60
Lieferanten-SKU: F8889-3587-250MG
CHF 163.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 163.50
500 MG
CHF 268.80
1 G
CHF 392.30
2.5 G
CHF 744.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8889-3587-250MG
CHF 163.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-tert-butyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-5-7(11)10-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChIKey
TUDXTYPISQDTPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)