Merck
LIF509446968
Life Chemicals Inc.
4-aminobut-2-yn-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 484.60
Lieferanten-SKU: F8888-4033-250MG
CHF 484.60
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 484.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8888-4033-250MG
CHF 484.60
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-butyn-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h6H,3-5H2;1H
InChIKey
MGQZIBHXEFVTHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)