Merck
LIF509446932
Life Chemicals Inc.
(prop-2-yn-1-yl)(propan-2-yl)amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 409.20
500 MG
CHF 625.00
1 G
CHF 860.30
2.5 G
CHF 1’680.60
Lieferanten-SKU: F8886-6025-250MG
CHF 409.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 409.20
500 MG
CHF 625.00
1 G
CHF 860.30
2.5 G
CHF 1’680.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8886-6025-250MG
CHF 409.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-isopropyl-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-7-6(2)3/h1,6-7H,5H2,2-3H3
InChIKey
BQMKURIMSKNDLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)