Merck
LIF491378842
Life Chemicals Inc.
5-(aminomethyl)quinolin-6-ol dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(aminomethyl)quinolin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O.2ClH/c11-6-8-7-2-1-5-12-9(7)3-4-10(8)13;;/h1-5,13H,6,11H2;2*1H
InChIKey
XDWNOVILGQGLQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)