LIF459291161
Life Chemicals Inc.
N-(azetidin-3-yl)pyrazin-2-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2167-2742-250MG
CHF 414.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2167-2742-250MG
CHF 414.40
Iupac Name
N-(azetidin-3-yl)pyrazin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c1-2-10-7(5-8-1)11-6-3-9-4-6;;/h1-2,5-6,9H,3-4H2,(H,10,11);2*1H
InChIKey
CLJMUXBOHVWXQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)