Merck
LIF448902253
Life Chemicals Inc.
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)piperazine
Größe auswählen
250 MG
CHF 92.00
500 MG
CHF 115.40
1 G
CHF 141.40
2.5 G
CHF 244.10
5 G
CHF 345.50
Lieferanten-SKU: F1909-0037-250MG
CHF 92.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 92.00
500 MG
CHF 115.40
1 G
CHF 141.40
2.5 G
CHF 244.10
5 G
CHF 345.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1909-0037-250MG
CHF 92.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H17N3O2S/c12-14(13,10-5-1-2-6-10)11-7-3-9-4-8-11/h9H,1-8H2
InChIKey
FAIWKSJXVXAVTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)