Merck
LIF444784538
Life Chemicals Inc.
diethyl (5-formylfuran-2-yl)phosphonate
Größe auswählen
250 MG
CHF 305.20
500 MG
CHF 513.20
1 G
CHF 879.80
Lieferanten-SKU: F9995-0137-250MG
CHF 305.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 305.20
500 MG
CHF 513.20
1 G
CHF 879.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F9995-0137-250MG
CHF 305.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 5-formyl-2-furylphosphonate
Inchi Code
1S/C9H13O5P/c1-3-12-15(11,13-4-2)9-6-5-8(7-10)14-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OENWRUJQHNQBRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)