Merck
LIF444784522
Life Chemicals Inc.
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
Größe auswählen
250 MG
CHF 423.50
500 MG
CHF 729.00
1 G
CHF 1’280.20
2.5 G
CHF 2’520.40
5 G
CHF 3’760.60
Lieferanten-SKU: F6170-0029-250MG
CHF 423.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 423.50
500 MG
CHF 729.00
1 G
CHF 1’280.20
2.5 G
CHF 2’520.40
5 G
CHF 3’760.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F6170-0029-250MG
CHF 423.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-6-5(3-2-4-9-6)10-7(12)8(11)13/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChIKey
QLHZGZKFJLIDJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)