LIF444784396
Life Chemicals Inc.
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-7(2)10-12-11(15-13-10)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7,14H,1-2H3
InChIKey
JIAKSCRPRKEHHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)