LIF444784165
Life Chemicals Inc.
4,6-difluoro-N-(pyridin-4-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4,6-difluoro-N-(pyridin-4-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H9F2N3S/c14-9-5-10(15)12-11(6-9)19-13(18-12)17-7-8-1-3-16-4-2-8/h1-6H,7H2,(H,17,18)
InChIKey
BOJZFYMXMNKLBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)