LIF444783978
Life Chemicals Inc.
4-((4-sulfamoylphenyl)carbamoyl)pyridine 1-oxide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1170-0155-250MG
CHF 250.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1170-0155-250MG
CHF 250.60
Iupac Name
N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]isonicotinamide 1-oxide
Inchi Code
1S/C12H11N3O4S/c13-20(18,19)11-3-1-10(2-4-11)14-12(16)9-5-7-15(17)8-6-9/h1-8H,(H,14,16)(H2,13,18,19)
InChIKey
TUZLOTSADWGEEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)