Merck
LIF432342376
Life Chemicals Inc.
(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 60.80
500 MG
CHF 62.10
1 G
CHF 64.70
Lieferanten-SKU: F9995-2570-250MG
CHF 60.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 60.80
500 MG
CHF 62.10
1 G
CHF 64.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F9995-2570-250MG
CHF 60.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12FNO.ClH/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12;/h1-8H,9,15H2;1H
InChIKey
FSCHAOUFEVMQOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)