Merck
LIF432342362
Life Chemicals Inc.
5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine oxalate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine oxalate
Inchi Code
1S/C7H9N3.C2H2O4/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;3-1(4)2(5)6/h4-5,8H,1-3H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
GXDTZMMLNJBLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)