Merck
LIF432342338
Life Chemicals Inc.
3-(4-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(4-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-15-13-6-4-11(5-7-13)9-12-3-2-8-14-10-12;/h4-7,12,14H,2-3,8-10H2,1H3;1H
InChIKey
RHHZAZRBJHYYSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)