Merck
LIF432342195
Life Chemicals Inc.
4-(((3-methylphenyl)sulfonamido)methyl)benzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 394.90
500 MG
CHF 677.00
1 G
CHF 1’182.70
2.5 G
CHF 2’326.70
5 G
CHF 3’469.40
10 G
CHF 4’840.90
Lieferanten-SKU: F9995-0625-250MG
CHF 394.90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 394.90
500 MG
CHF 677.00
1 G
CHF 1’182.70
2.5 G
CHF 2’326.70
5 G
CHF 3’469.40
10 G
CHF 4’840.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F9995-0625-250MG
CHF 394.90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-({[(3-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO4S/c1-11-3-2-4-14(9-11)21(19,20)16-10-12-5-7-13(8-6-12)15(17)18/h2-9,16H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
BRPRUWSJSTVPNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)