Merck
LIF432342191
Life Chemicals Inc.
((3-chlorophenyl)sulfonyl)leucine
Größe auswählen
250 MG
CHF 163.50
500 MG
CHF 246.70
1 G
CHF 387.10
2.5 G
CHF 735.50
5 G
CHF 1’082.60
10 G
CHF 1’498.60
Lieferanten-SKU: F9995-0619-250MG
CHF 163.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 163.50
500 MG
CHF 246.70
1 G
CHF 387.10
2.5 G
CHF 735.50
5 G
CHF 1’082.60
10 G
CHF 1’498.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F9995-0619-250MG
CHF 163.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(3-chlorophenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4S/c1-8(2)6-11(12(15)16)14-19(17,18)10-5-3-4-9(13)7-10/h3-5,7-8,11,14H,6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
KJQWUNLTCVDQQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)