Merck
LIF432342137
Life Chemicals Inc.
((2,5-dimethylphenyl)sulfonyl)leucine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[(2,5-dimethylphenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C14H21NO4S/c1-9(2)7-12(14(16)17)15-20(18,19)13-8-10(3)5-6-11(13)4/h5-6,8-9,12,15H,7H2,1-4H3,(H,16,17)
InChIKey
YKLYILQBCOVJHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)