LIF432341954
Life Chemicals Inc.
6-oxaspiro[4.5]dec-9-ylamine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
6-oxaspiro[4.5]decan-9-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-8-3-6-11-9(7-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChIKey
BUJYNMULMSPYHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)