Merck
LIF432341728
Life Chemicals Inc.
(6-ethoxypyridin-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(6-ethoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,2,5,9H2,1H3
InChIKey
AMCRMLLUWGBHQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)