Merck
LIF432341656
Life Chemicals Inc.
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 232.40
500 MG
CHF 375.40
1 G
CHF 626.30
2.5 G
CHF 1’212.60
5 G
CHF 1’798.90
Lieferanten-SKU: F2146-0668-250MG
CHF 232.40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 232.40
500 MG
CHF 375.40
1 G
CHF 626.30
2.5 G
CHF 1’212.60
5 G
CHF 1’798.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2146-0668-250MG
CHF 232.40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-5(2)11-6(3)4-7(10-11)8(9)12/h4-5H,1-3H3
InChIKey
NUQFWNQEWXKIOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)