Merck
LIF432341234
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H9ClN2OS/c11-4-9(14)13-10-7(5-12)6-2-1-3-8(6)15-10/h1-4H2,(H,13,14)
InChIKey
IFPYPHZLEFBRSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)