Merck
LIF388583924
Life Chemicals Inc.
[1-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-methylethyl]amine dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 186.90
500 MG
CHF 320.80
1 G
CHF 456.00
2.5 G
CHF 873.30
5 G
CHF 1’289.30
Lieferanten-SKU: F3401-0002-250MG
CHF 186.90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 186.90
500 MG
CHF 320.80
1 G
CHF 456.00
2.5 G
CHF 873.30
5 G
CHF 1’289.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F3401-0002-250MG
CHF 186.90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-yl)-2-propanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-10(2,11)9-12-7-5-3-4-6-8(7)13-9;;/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChIKey
RJTKKYDOKPJPCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)