Merck
LIF372158001
Life Chemicals Inc.
1-(cyclopropylsulfonyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(cyclopropylsulfonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4S/c11-9(12)7-2-1-5-10(6-7)15(13,14)8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
InChIKey
VQMFTCLAUIDDFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)