LIF372157949
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(prop-2-en-1-yl)acetamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-allyl-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
InChIKey
AZOOMRDAGOXGNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)