LIF372157005
Life Chemicals Inc.
4-chloro-N-(3-morpholinopropyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-chloro-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H18ClN3OS/c15-11-3-1-4-12-13(11)17-14(20-12)16-5-2-6-18-7-9-19-10-8-18/h1,3-4H,2,5-10H2,(H,16,17)
InChIKey
IWNPMYKDBHWCEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)