Merck
LIF372156525
Life Chemicals Inc.
1-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO5/c14-11(13-4-8(5-13)12(15)16)7-1-2-9-10(3-7)18-6-17-9/h1-3,8H,4-6H2,(H,15,16)
InChIKey
ZGUPFVVRYMQLHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)