LIF372156312
Life Chemicals Inc.
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2147-0840-250MG
CHF 543.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2147-0840-250MG
CHF 543.10
Iupac Name
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-6-10-9(8-11)4-2-3-5-9/h10H,2-8H2,1H3
InChIKey
MTJIOPLJIVEVOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)