LIF372155643
Life Chemicals Inc.
5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2146-0398-250MG
CHF 116.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2146-0398-250MG
CHF 116.70
Iupac Name
5-nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H4ClNO3S/c10-9(12)8-4-5-3-6(11(13)14)1-2-7(5)15-8/h1-4H
InChIKey
KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)