Merck
LIF372155600
Life Chemicals Inc.
N-benzyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-benzyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12N2S/c1-2-6-11(7-3-1)10-15-14-16-12-8-4-5-9-13(12)17-14/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChIKey
WCTMSMWBZPBBIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)