Merck
LIF372155584
Life Chemicals Inc.
6-chloro-N-(pyridin-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-N-(2-pyridinylmethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10ClN3S/c14-9-4-5-11-12(7-9)18-13(17-11)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h1-7H,8H2,(H,16,17)
InChIKey
NDOLDUHURKFDGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)