Merck
LIF372155529
Life Chemicals Inc.
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-6(14)13-4-3-7-8(5-13)17-10(12)9(7)11(15)16-2/h3-5,12H2,1-2H3
InChIKey
AZLWMKMOYRESGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)