Merck
LIF372153596
Life Chemicals Inc.
{3-[3-(2-thienyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]phenyl}amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 357.20
500 MG
CHF 606.80
1 G
CHF 1’054.00
2.5 G
CHF 2’069.30
5 G
CHF 3’083.30
Lieferanten-SKU: F1967-0631-250MG
CHF 357.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 357.20
500 MG
CHF 606.80
1 G
CHF 1’054.00
2.5 G
CHF 2’069.30
5 G
CHF 3’083.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1967-0631-250MG
CHF 357.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[3-(2-thienyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]aniline
Inchi Code
1S/C15H11N5S/c16-11-4-1-3-10(9-11)12-6-7-14-17-18-15(20(14)19-12)13-5-2-8-21-13/h1-9H,16H2
InChIKey
ARJHZHVNINWENX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)