Merck
LIF372153205
Life Chemicals Inc.
3H-Oxazole-2-thione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,3-oxazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C3H3NOS/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,6)
InChIKey
CLEJZSNZYFJMKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)