Merck
LIF372152958
Life Chemicals Inc.
2-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 163.50
500 MG
CHF 268.80
1 G
CHF 392.30
2.5 G
CHF 744.60
Lieferanten-SKU: F1900-0022-250MG
CHF 163.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 163.50
500 MG
CHF 268.80
1 G
CHF 392.30
2.5 G
CHF 744.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1900-0022-250MG
CHF 163.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2Z)-2-hydroxy-3-(2-thienyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
InChIKey
DFEKJNVSDUKUIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)