LIF372152816
Life Chemicals Inc.
2-(2-Phenyl-1H-indol-3-ylsulfanyl)-ethylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1386-0287-250MG
CHF 327.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1386-0287-250MG
CHF 327.30
Iupac Name
2-[(2-phenyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C16H16N2S/c17-10-11-19-16-13-8-4-5-9-14(13)18-15(16)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,18H,10-11,17H2
InChIKey
HMFRHODWXBWUNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)