Merck
LIF372152775
Life Chemicals Inc.
{4-[(2-Pyridin-3-ylpiperidin-1-yl)sulfonyl]phenyl}amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 327.30
500 MG
CHF 549.60
1 G
CHF 948.70
Lieferanten-SKU: F1386-0127-250MG
CHF 327.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 327.30
500 MG
CHF 549.60
1 G
CHF 948.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.41
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1386-0127-250MG
CHF 327.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[2-(3-pyridinyl)-1-piperidinyl]sulfonyl}aniline
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S/c17-14-6-8-15(9-7-14)22(20,21)19-11-2-1-5-16(19)13-4-3-10-18-12-13/h3-4,6-10,12,16H,1-2,5,11,17H2
InChIKey
TYAINMIHJGKNSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)