Merck
LIF298996663
Life Chemicals Inc.
6-bromo-2-morpholin-4-ylpyridin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2-(4-morpholinyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O/c10-8-2-1-7(11)9(12-8)13-3-5-14-6-4-13/h1-2H,3-6,11H2
InChIKey
NCADJQCSZDXPHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)