Merck
LIF238935446
Life Chemicals Inc.
1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridin-8-amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 274.00
500 MG
CHF 456.00
1 G
CHF 726.40
2.5 G
CHF 1’414.10
Lieferanten-SKU: F1957-0087-250MG
CHF 274.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 274.00
500 MG
CHF 456.00
1 G
CHF 726.40
2.5 G
CHF 1’414.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1957-0087-250MG
CHF 274.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3,9H2
InChIKey
DWJYWOLHBXVMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)