Merck
LIF087878907
Life Chemicals Inc.
(4-Fluoro-benzenesulfonyl)-acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
[(4-fluorophenyl)sulfonyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c9-6-1-3-7(4-2-6)14(12,13)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
CMEDGBAZGURHOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)