LIF069955661
Life Chemicals Inc.
2-{[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl]thio}nicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F3136-0022-250MG
CHF 626.30
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F3136-0022-250MG
CHF 626.30
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-{[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}nicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H10FNO3S/c15-10-5-3-9(4-6-10)12(17)8-20-13-11(14(18)19)2-1-7-16-13/h1-7H,8H2,(H,18,19)
InChIKey
CGOVRGILPHTMHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)