LIF047690513
Life Chemicals Inc.
7,8-Dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1553-0037-250MG
CHF 250.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1553-0037-250MG
CHF 250.60
Iupac Name
7,8-dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5S/c1-16-7-4-3-6-5-8(11(13)14)18-12(15)9(6)10(7)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
UZOICEKOYMNEAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)