LIF009210200
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1910-0028-250MG
CHF 309.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1910-0028-250MG
CHF 309.10
Iupac Name
2-chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)11-9(10)12-8/h3-4H,1-2H3
InChIKey
UMPCQBBRKCVELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)